주요 문서
CLS2797
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
round bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩281,358
₩281,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩281,358
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
PVC
round bottom clear
round wells
₩281,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PVC
round bottom clear
round wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 2797
포장
bag of 25 ×
크기
96 wells
웰 용적
250 μL
웰 작업 용적
50-150 μL
색상
clear
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and untreated.
  • PVC microplates support solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
  • Well volume of 250 μL; recommended working volume of 50 to 150 μL.
  • Lids are not available.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of