주요 문서
CLS1015P500
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 500 mL
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩142,506
₩142,506
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩142,506
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩142,506
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
graduations (10 mL)
제조업체/상표
Corning 1015P-500
높이 × O.D.
136 mm × 95 mm
크기
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)