주요 문서
Z130990
Nalgene® beaker with handle
capacity 1,000 mL
동의어(들):
HDPE beaker, heavy wall beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩56,637
₩56,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩56,637
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩56,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
특징
graduations
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 1220-1250
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)