주요 문서
EMT6/VRP/R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse unknown/unspecified
포장
tube of 5 μg 96042319-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042319-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse mammary, drug-resistant
세포주 설명
The drug-resistant line EMT6/VRP/R was established from the parent cell line EMT6/P (Sigma Catalogue number. 96042344) by growth in verapamil (see reference).
애플리케이션
Drug-resistance studies
배양 배지
MEM (EBSS) +2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 75 μg/ml verpamil + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37ºC. It is recommended to resuscitate cells in drug-free medium. Add drug after growth is established.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)