제품명
SVCT, 94122105, from human breast
생물학적 소스
human breast
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Human breast epithelium, SV40 transformed
세포주 설명
SVCT has been established from human breast epithelial cells being transfected with SV40. The cell line shows an abnormal karyotype and was not tumourigenic in athymic male nude mice. SVCT have been found positive for the expression of keratin 7, 8 and 18 but negative for keratin 19. Epithelial cells, dome formation when confluent.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
DMEM + 2 mM Glutamine + 5μg/ml Hydrocortisone + 10μg/ml Insulin + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: All customers are required to complete a Cell line Release Authorisation form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.