주요 문서
WEHI-279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94110901, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 94110901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94110901-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse B cell lymphoma
세포주 설명
Derived from a tumour induced in an NZC mouse by irradiation, the cell line represents an early stage of B cell development characterised by high-density membrane immunoglobulin expression (IgGM, kappa) but no detectable immunoglobulin secretion.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5x10,000 to 2x100,000 cells/ml; 5% CO2: 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)