Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
fine powder
입자 크기
145-200 μm (d50)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
As Emprove® Expert product, Parteck® M DPI is specified with low low microbial and endotoxin limits, making is especially suitable for high-risk applications.
특징 및 장점
- Particle distribution designed to improve flow and release characteristics in DPI application
- Low water content & hygroscopicity
- Synthesized from plant-based raw materials
- 3-year shelf life
- High API delivery to the lungs
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능