주요 문서
SK-N-F1
94092304, human nerve (bone marrow metastasis), Epithelial-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
SK-N-F1, 94092304
생물학적 소스
human nerve (bone marrow metastasis)
성장 모드
Adherent/aggregates in suspension
핵형
Aneuploid
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Transferrin receptor
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human neuroblastoma
세포주 설명
SK-N-F1 has been obtained from a bone marrow metastasis of a male patient with neuroblastoma. The poorly differentiated and slow growing cells secrete different neuroblastoma specific peptides and synthesise choline acetyltransferase. Reactivity of anti-leukaemia-associated and anti-foetal brain-associated monoclonal antibodies could be shown. Epithelial-like and aggregate-forming populations.
애플리케이션
Carcinogenesis studies, cytotoxicity assays.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,9
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
배양 배지
DMEM + 4mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/ml using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Clumped cells have tendency to float.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)