주요 문서
347C2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Bovine Heterohybridoma
포장
tube of 5 μg 93071515-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93071515-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
골수종
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
반응성
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse x Bovine 94A1 x Jersey calf lymph node
세포주 설명
The antibody is directed against the F5 (K99) pilus antigen of E. coli.
면역원
Purified pilus antigen of F5 (K99+) enteroxigenic E.coli
애플리케이션
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is bovine IgG1.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)