주요 문서
CTLL-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93042610, mouse blood, Lymphoblast
동의어(들):
CTLL-2 cell line
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 93042610-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93042610-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C57b1/6 T cell
세포주 설명
CTLL is a subclone of T cells derived from a C57bl/6 mouse. The cells require IL-2 for growth and are used to assay for its presence in conditioned media.
애플리케이션
CTLL-2 has been used in CTLL-2 cell proliferation assay to determine the presence of T-cell cytokines.[1][2]
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20 IU/ml Human Recombinant IL-2 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Thaw ampoule and perform a cell count, spin out the DMSO and resuspend in an appropriate volume of media to give a cell concentration of 4-5 x 105 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)