주요 문서
KLN 205
90110519, mouse unknown/unspecified, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
KLN 205, 90110519
생물학적 소스
mouse unknown/unspecified
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse squamous cell carcinoma
세포주 설명
Cells produce metastases in the lungs when inoculated intravenously into DBA/2 or BDF1 mice. The cells are a potential model for chemotherapeutic screening.
애플리케이션
Chemotherapeutic agent and tumourigenicity studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)