주요 문서
L-M (TK-)
90083001, mouse connective tissue, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
L-M (TK-), 90083001
생물학적 소스
mouse connective tissue
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 45; hyperdiploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C34/An connective tissue
세포주 설명
Derived from a sub-line of a BUdR resistant strain of the L-M mouse fibroblast cell line. This cell line has potential for use in genetic and biochemical studies including somatic cell hybridisation and gene transfer.
애플리케이션
Gene transfer, genetic, biochemical and hybridisation studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)