주요 문서
SYNF114300
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 4300 mL, tall form with metal housing
동의어(들):
Synthware F114300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,198,005
₩1,198,005
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,198,005
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩1,198,005
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
material
aluminum flask
조인트
Joints neck (143)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F114300
내경 × 깊이
14.3 cm × 30.5 cm
플라스크 용량
4300 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)