주요 문서
L5178Y-R
90062802, mouse lymph, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
L5178Y-R, 90062802, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
생물학적 소스
mouse lymph
포장
tube of 5 μg 90062802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062802-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse DBA/2 Lymphoma
세포주 설명
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
배양 배지
Fischer′s + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 30,000 to 700,000 cells/ml; 5% CO2; 37 C. Cells grow as small clumps.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)