주요 문서
AFRC MAC 259
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 89120560-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89120560-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
골수종
IR 983F
반응성
Anti-Maize membrane auxin binding protein
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat IR 983F x Rat F344 spleen
세포주 설명
The antibody recognises the 22kDa major auxin binding protein polypeptide.
면역원
Purified maize auxin binding protein
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)