주요 문서
CNC 127I
87091701, mouse breast, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
CNC 127I, 87091701, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
생물학적 소스
mouse breast
포장
tube of 5 μg 87091701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091701-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse RIII mammary tumour
세포주 설명
Subclone of parent line C127. The cells support the growth of Bovine Papilloma Virus and have been used for DNA transfection studies.
애플리케이션
Transfection and virus studies: Bovine papilloma virus
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)