주요 문서
SW 403
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87071008, human colon, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human colon
포장
tube of 5 μg 87071008-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87071008-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, triploid
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian colon adenocarcinoma
세포주 설명
Established from a grade III adenocarcinoma of the bowel of a 51 year old Caucasian female. The cells produce CEA and are tumorigenic in nude mice. Electron microscopy reveals prominent golgi apparatus.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Cells do not reach confluency but will grow in small islands.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)