주요 문서
CCRF-HSB-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 85112801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85112801-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian acute lymphoblastic leukaemia
세포주 설명
A T lymphoblastoid line obtained from the peripheral blood of an 11 year old Caucasian male with acute lymphoblastoid leukaemia which has been passaged eight times through new-born Syrian Hamsters. These may be grown to a high density in a spinner type suspension culture.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 9,10
TPOX: 8
vWA: 18,19
배양 배지
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5-8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 2-3x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)