생물학적 소스
human ovary
포장
tube of 5 μg 85073102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85073102-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 86
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human ovarian tumour epithelial
세포주 설명
From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. Has retained ability to form free floating cysts in vitro and produces extracellular matrix. Has defined chemosensitivity pattern. Valuable for studies on biology of human ovarian cancer.
애플리케이션
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터