문서
MRC-9
85020202, human lung (fetal), Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
MRC-9, 85020202
생물학적 소스
human lung (fetal)
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, diploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human Caucasian foetal lung
세포주 설명
Established from normal lung tissue of a 15 week old female Caucasian foetus. Like MRC-5 the line is susceptible to a wide range of viruses. At least 40 population doublings expected.
애플리케이션
Virus studies: rhinoviruses, production of viral vaccines
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 10,11
THO1: 6,8
TPOX: 11
vWA: 16,17
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.