제품명
FM-45, 13012410, from human skin, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
생물학적 소스
human skin
설명
Human melanoma, metastasis
포장
tube of 5 μg 13012410-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012410-1VL
성장 모드
Adherent
형태학
Fibroblastic
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 설명
DNA 프로파일
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 9,12
D5S818: 9,10
D7S820: 9,11
THO1: 9.3
TPOX: 9,11
vWA: 15,17
배양 배지
계대배양 정규 작업
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터