분석
≥98%
양식
liquid
색상
, clear colorless to yellow-green
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI key
NDNUANOUGZGEPO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
119.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.5 °C - closed cup