주요 문서
C8742
Sigma-Aldrich
CHIC-35
≥97% (chiral, HPLC)
동의어(들):
(6S)-2-Chloro-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohept[b]indole-6-carboxamide, Compound (S)-35
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩262,276
5 MG
₩930,349
₩262,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩262,276
5 MG
₩930,349
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
262.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩262,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97% (chiral, HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC2=C3CCCC[C@@H]2C(N)=O)C3=C1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
InChI key
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
생화학적/생리학적 작용
CHIC-35 is cell-permeable, metabolically stable, and very potent inhibitor of SIRT1.
CHIC-35 is cell-permeable, metabolically stable, and very potent inhibitor of SIRT1; IC50 of S-isomer is 60 nM; IC50 of mixed isomers is 124 nM. There is no inhibition of SIRT3 or HDAC. The IC50 for SIRT2 is 2.77 μM. Sirtuins are protein deacetylases, which represent a new class of histone deacetylases (HDAC) involved in gene silencing. SIRT modulators are potential therapeutics for cancer, diabetes, muscle differentiation, heart failure, neurodegeneration, and aging.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.