C8011
Chelidamic acid hydrate
≥95%, powder
동의어(들):
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
크기 선택
₩480,400
크기 선택
About This Item
₩480,400
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95%
양식
powder
색상
brown
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
InChI key
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable