주요 문서
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
동의어(들):
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
183.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
mp
265-270 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)