C5041
6-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
동의어(들):
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
Quality Level
100
200
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to yellow
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.