클론
F18 P3 B6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~55 kDa
종 반응성
human
농도
~2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using human recombinant cytochrome P450 3A5.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CYP3A5(1577)
특이성
면역원
애플리케이션
- immunohistochemistry
- indirect ELISA
- western blotting at a concentration of 0.5-1.0 μg/mL using human recombinant cytochrome P450 3A5
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터