주요 문서
C3858
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 9.5 mm × 11 mm
동의어(들):
cloning cylinder, cloning equipment
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩196,606
₩196,606
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩196,606
About This Item
UNSPSC 코드:
41106618
NACRES:
NB.22
₩196,606
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
무균
sterile
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37847-0300
I.D. × 높이
9.5 mm × 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)