주요 문서
C2988
Sigma-Aldrich
Cytosol from Liver, Pooled
from human
동의어(들):
Liver Cytosol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 VIAL
₩181,685
₩181,685
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 VIAL
₩181,685
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.54
₩181,685
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
human
Quality Level
양식
buffered aqueous solution
포장
vial of ~20 mg (protein)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
애플리케이션
Cytosolic preparations such as this may be used for screening potential substrates, inhibitors, and drugs to determine phase II drug metabolizing enzyme interactions.
기타 정보
Cytosol prepared from adult human donors. Contains measurable levels of NAT, N-acetyl transferase; GST, glutathione S-transferase; SULT, sulfotransferase.
물리적 형태
The product is supplied in a buffered solution containing 150 mM potassium chloride and 50 mM Tris, pH 7.5, with 2 mM EDTA.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)