제품명
Collagen solution from bovine skin, Type I, 6 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, and for 3D matrix formation., suitable for cell culture
생물학적 소스
bovine skin
Quality Level
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioReagent
양식
liquid
포장
pkg of 50 mL
농도
6 mg/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
표면 범위
6‑10 μg/cm2
결합 특이성
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
외래 활성
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
성분
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.