항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
pδ, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~80 kDa by SDS-PAGE
종 반응성
human
농도
~1.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COIL(8161)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- cell microinjection
- fluorescence imaging
- indirect immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터