분석
≥98%
양식
powder
기술
HPLC: suitable
색상
white to off-white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC1(O)CC23CCC4c5ccoc5CCC4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C22H30O4/c1-14(23)26-13-22(24)12-21-9-5-17-16-7-10-25-18(16)6-8-20(17,2)19(21)4-3-15(22)11-21/h7,10,15,17,19,24H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3
InChI key
PTGGVIKFNQSFBY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable