주요 문서
C0987
Sigma-Aldrich
CGP-13501
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
3-(3′,5′-Di-tert-butyl-4′-hydroxy)phenyl-2,2-dimethylpropanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩176,712
₩176,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩176,712
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
290.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩176,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: soluble 24 mg/mL
주관자
Novartis
SMILES string
[H]C(=O)C(C)(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,12,21H,11H2,1-8H3
InChI key
XGWATTXMMMANFJ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
Positive allosteric modulator of GABAB receptors.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience