분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CS)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C40H62N12O14S/c1-3-20(2)32(37(63)46-17-30(56)48-27(18-53)35(61)49-24(39(65)66)6-4-12-44-40(42)43)51-34(60)25(14-21-8-10-22(54)11-9-21)47-29(55)16-45-36(62)28-7-5-13-52(28)38(64)26(15-31(57)58)50-33(59)23(41)19-67/h8-11,20,23-28,32,53-54,67H,3-7,12-19,41H2,1-2H3,(H,45,62)(H,46,63)(H,47,55)(H,48,56)(H,49,61)(H,50,59)(H,51,60)(H,57,58)(H,65,66)(H4,42,43,44)/t20-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,32-/m0/s1
InChI key
NGBBIWFVAWMQKZ-JDIVNGTKSA-N
유전자 정보
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable