C0614
(±) Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, SR-25990
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
DMSO: ~26 mg/mL
주관자
Bristol-Myers Squibb
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자