주요 문서
BUA4389-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
pack of 4 ea, 90 mL rectangular
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
제품 BUA4389-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
90 mL rectangular
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639307
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor A-4-38
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)