주요 문서
BMSW100550
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 50 g, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩42,732
₩42,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩42,732
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.71
₩42,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific W1005-50
크기
50 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)