주요 문서
BM991.8613.02
B Medical U501
Ultra Low Temperature Freezer
동의어(들):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
제품 BM991.8613.02은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
220 V / 240 V, US 3-pin plug
material
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
특징
CE compliant
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
B Medical Systems
파라미터
-40--86 °C temp. range
높이 × 너비 × 깊이
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
용량
21.118 ft3
중량
608.48 lb
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
  • 3 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
애플리케이션
Laboratory Refrigeration
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)