주요 문서
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
동의어(들):
plate rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩131,341
₩131,341
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩131,341
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
₩131,341
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
epoxy-coated (steel)
특징
Holds 30 x 60 mm dishes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18979-0002
크기
76x229x127 mm
호환성
for use with Contact Plate and Petri Dishes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)