주요 문서
B8685
Sigma-Aldrich
BM 15766 sulfate
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
4-[2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-propenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzoic acid sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩326,830
5 MG
₩1,378,370
₩326,830
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩326,830
5 MG
₩1,378,370
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25ClN2O2 · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
482.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩326,830
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
mp
>300 °C
solubility
DMSO: soluble 4 mg/mL
water: insoluble
주관자
Roche
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
InChI key
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Dehydrocholesterol reductase inhibitor. Inhibits 7-dehydrocholesterol reductase, which catalyzes the last step of cholesterol synthesis.
특징 및 장점
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research