주요 문서
B8254
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
동의어(들):
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
380.44
Beilstein:
1917222
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
제품명
Boc-Lys(Z)-OH,
분석
≥98%
양식
powder
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChI key
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing Nepsilon protected lysyl side chains.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)