주요 문서
B7416
Sigma-Aldrich
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
268.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
InChI key
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)