분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C44H61N11O10/c45-29(15-7-19-48-44(46)47)40(61)55-22-10-18-35(55)42(63)54-21-8-16-33(54)38(59)49-25-36(57)50-30(23-27-11-3-1-4-12-27)37(58)52-32(26-56)41(62)53-20-9-17-34(53)39(60)51-31(43(64)65)24-28-13-5-2-6-14-28/h1-6,11-14,29-35,56H,7-10,15-26,45H2,(H,49,59)(H,50,57)(H,51,60)(H,52,58)(H,64,65)(H4,46,47,48)
InChI key
VCEHWDBVPZFHAG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... KNG1 (includes EG:3827)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable