주요 문서
B2506
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BrN2O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
387.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
호환 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)