주요 문서
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩321,857
₩321,857
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩321,857
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
₩321,857
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
lyophilized solid
Quality Level
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
기타 정보
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)