B0385
Beclomethasone
≥99%
동의어(들):
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥99%
양식
powder
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
InChI key
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.[3]
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.