주요 문서
AXYTF100RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
동의어(들):
Pipette tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩831,590
₩831,590
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩831,590
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
₩831,590
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-100-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
100 μL
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Axygen® Filter Barrier tips can be used for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
특징 및 장점
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)