주요 문서
AXYTF100
Pipette filter tips
universal fit, size 100 μL, pkg of 10x1000tips/cs
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩1,290,979
₩1,290,979
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩1,290,979
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
₩1,290,979
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-100
Corning
포장
pkg of 10x1000tips/cs
크기
100 μL
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
특징 및 장점
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
기타 정보
Browse all pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)