주요 문서
AXYT1275PP
Culture tube
L × W 12 mm × 75 mm, polystyrene
동의어(들):
culture tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩86,884
₩86,884
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩86,884
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
₩86,884
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
polystyrene
포장
case of 2 units
pack of 500 tubes
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
길이 × 너비
12 mm × 75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)