주요 문서
AXYP384120SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 120 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
동의어(들):
Corning cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩441,221
₩441,221
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩441,221
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
₩441,221
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
무균
sterile
특징
Not Treated
제조업체/상표
Axygen Inc P-384-120SQ-C-S
Corning
포장
pkg of 10x5plates/cs
최대 용적
130 μL
크기
384 wells
작업 용적
120 μL
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)